Läs mer
Metyl 3-aminotiofen-4-karboxylat hydroklorid, 97+%
Produktkod. 11315657
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315657 5 g 5g
11410580 0.25 g 0.25g
11305657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11315657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043384.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 39978-14-8 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Metyl-3-aminotiofen-4-karboxylathydroklorid används vid framställning av etyl(4-metoxikarbonyl)tiofen-3-karbamat genom att reagera med karbonkloridsyraetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39978-14-8
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.19
MDL-nummer MFCD00068149
InChI-nyckel BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 2777609
LEDER COC(=O)C1=CSC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride
Smältpunkt 199 °C till 200 °C (dekomposition)
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
IUPAC-namn metyl-4-aminotiofen-3-karboxylat;hydroklorid
Formel vikt 193.65
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.