Läs mer
Metyl 3-Bromo-2-fluorofenylacetat, 96 %
Produktkod. 15419158
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419158 1 g 1g
15439158 250 mg 250mg
15429158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62655.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
CAS: 1427451-43-1 | C9H8BrFO2 | 247,063 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1427451-43-1
Molekylformel C9H8BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 247.063
InChI-nyckel ALPXGXOFMZOFAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetate
PubChem CID 100912177
IUPAC-namn metyl-2-(3-brom-2-fluorfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=C(C(=CC=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Bromo-2-fluorophenylacetate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 247.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.