Läs mer
Metyl 3-brom-4-hydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 15413897
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413897 50 g 50g
15403897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30222.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 29415-97-2 | C8H7BrO3 | 231,05 g/mol
En reaktant som används vid framställning av selektiva inhibitorer. I osymmetrisk Ullman reaktion mellan metyl-5-bromovanillat (II) och metyl-3-brom-4-hydroxibensoat (III) gav alla de tre möjliga dikarbometoxi-dibenso-pdioxmerna som separerades genom upprepad kromatografi över silikagel. En fosfor- och brominnehållande bifunktionell monomer har framställts från bis(klormetyl)metylfosfinoxid och natriumsaltet av metyl-3-brom-4-hydroxibensoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En reaktant som används vid framställning av selektiva inhibitorer. I osymmetrisk Ullman reaktion mellan metyl-5-bromovanillat (II) och metyl-3-brom-4-hydroxibensoat (III) gav alla de tre möjliga dikarbometoxi-dibenso-pdioxmerna som separerades genom upprepad kromatografi över silikagel. En fosfor- och brominnehållande bifunktionell monomer har framställts från bis(klormetyl)metylfosfinoxid och natriumsaltet av metyl-3-brom-4-hydroxibensoat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29415-97-2
Molekylformel C8H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 231.05
MDL-nummer MFCD06203850
InChI-nyckel RKUNSPWAQIUGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-bromo-4-hydroxybenzoate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy-, methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl phenol, methyl 4-hydroxy-3-bromobenzoate, methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 4778958
IUPAC-namn metyl-3-brom-4-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 231.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.