Läs mer
Metyl 3-bromo-4-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30474438
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30474438 100 mg
1 options
Produktkod. 30474438 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM296110100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
CAS 29415-97-2
Molekylformel C8H7BrO3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
IUPAC-namn Metyl 3-bromo-4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 231.04
Formel vikt 229.9579