Läs mer
Metyl 3-bromo-4-metoxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11382359
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382359 1 g 1g
11392359 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27297.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35450-37-4 | C9H9BrO3 | 245,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35450-37-4
Molekylformel C9H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 245.07
MDL-nummer MFCD00210463
InChI-nyckel ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl3-bromo-4-methoxybenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy-, methyl ester, acmc-209igx, methyl 3-bromo-p-anisate, rarechem al bf 0247, methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-bromo-p-anisic acid methyl ester, #, methyl 3-bromo-4-methyloxy benzoate
PubChem CID 611662
IUPAC-namn metyl-3-brom-4-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
Smältpunkt 95°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 245.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.