Läs mer
Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate, 99%
Produktkod. 11435807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435807 5 g 5g
11445807 25 g 25g
11455807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24372.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104901-43-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104901-43-1
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00144769
InChI-nyckel MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
PubChem CID 7015747
IUPAC-namn metyl-3-brom-4-metylbensoat
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 229.07
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.