Läs mer
Metyl-3-brom-5-fluorbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434967 5 g 5g
15424967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32262.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334792-52-8 | C8H6BrFO2 | 233.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334792-52-8
Molekylformel C8H6BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 233.04
MDL-nummer MFCD07780735
InChI-nyckel JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 21942598
IUPAC-namn metyl-3-brom-5-fluorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
Brytningsindex 1.5345
Kvantitet 5 g
Formel vikt 233.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.