Läs mer
Metyl 3-brom-5-fluorbensoat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10649000
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10649000 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10649000 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00092DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
CAS 334792-52-8
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H6BrFO2
MDL-nummer MFCD07780735
Kvantitet 1 g
Synonym 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester
InChI-nyckel JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
IUPAC-namn metyl-3-brom-5-fluorbensoat
Molekylvikt (g/mol) 233.04
PubChem CID 21942598
Formel vikt 233.04
Procent renhet 97%