Läs mer
Metyl-3-brom-5-hydroxibensoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
15468177 1 g 1g
15478177 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15468177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51724.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 192810-12-1 | Molekylformel: C8H7BrO3 | Molekylvikt: 231,045 g/mol
Den används som mellanprodukt för läkemedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Den används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192810-12-1
Molekylformel C8H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 231.045
MDL-nummer MFCD10566800
InChI-nyckel KRTBWIIGEJIUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-209f1w, methyl3-bromo-5-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-5-hydroxylbenzoate, 3-bromo-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-bromo-5-hydroxy-,methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 53216607
IUPAC-namn metyl-3-brom-5-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)O
Spécification
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
Smältpunkt 130 °C till 135 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 231.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.