Läs mer
Methyl 3-bromobenzoate, 98+%
Produktkod. 11483237
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483237 250 g 250g
11463237 10 g 10g
11473237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16174.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-89-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Metyl-3-brombensoat används som reagens i organisk syntes. Det används i syntesen av tetrahydrodibensazocin, som fungerar som en hämmare av 17beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 3. Vidare används den för att framställa 3-tert-butylfosfanyl-bensoesyrametylester genom att reagera med tert-butyltrimetylsilylfosfin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 3-brombensoat används som reagens i organisk syntes. Det används i syntesen av tetrahydrodibensazocin, som fungerar som en hämmare av 17beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 3. Vidare används den för att framställa 3-tert-butylfosfanyl-bensoesyrametylester genom att reagera med tert-butyltrimetylsilylfosfin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-89-3
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00017777
InChI-nyckel KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
PubChem CID 12070
IUPAC-namn metyl-3-brombensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromobenzoate
Smältpunkt 30°C to 33°C
Kokpunkt 139°C to 140°C (35 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5575
Kvantitet 250 g
Beilstein 1940810
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.