Läs mer
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30966414
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30966414 250 mg 250mg
30953814 10 g 10g
30951984 5 g 5g
30961848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30966414 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD138618250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
CAS 342613-63-2
Molekylformel C9H7BrN2O2
MDL-nummer MFCD10566741
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(C1=CC2=NC=C(Br)N2C=C1)OC
Molekylvikt (g/mol) 255.07
Procent renhet 95%