Läs mer
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429065
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15429065 1 g 1g
15439065 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35994.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 342613-63-2 | C9H7BrN2O2 | 255.071 g/mol
Metyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-7-karboxylat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-7-karboxylat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 342613-63-2
Molekylformel C9H7BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 255.071
MDL-nummer MFCD10566741
InChI-nyckel VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 45790121
IUPAC-namn metyl-3-bromoimidazo[l,2-a]pyridin-7-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Smältpunkt 156 °C till 157 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.