Läs mer
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%, Maybridge™
Produktkod. 10684205
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10684205 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Produktkod. 10684205 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00214EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1129-28-8
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00051437
InChI-nyckel YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 517981
IUPAC-namn methyl 3-(bromomethyl)benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel BrCH2C6H4CO2CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 95%