Läs mer
Metyl 3-(brommetyl)benzoat, 95 %
Produktkod. 10500552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10500552 5 g Glasflaska 5g
10242622 25 g Glasflaska 25g
10339143 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10500552 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368630050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1129-28-8 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1129-28-8
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00051437
InChI-nyckel YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 517981
IUPAC-namn metyl-3-(brommetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Smältpunkt 35,0 °C till 37,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 135,0 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2BrC6H4C(O)OCH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, IV, 1721
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 229
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.