Läs mer
Metyl 3-(brommetyl)benzoat, 97 %
Produktkod. 11453774
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453774 25 g 25g
11439423 1 g 1g
11449423 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453774 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11826.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 1129-28-8 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Metyl 3-(brommetyl)bensoat används i organisk syntes av andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 3-(brommetyl)bensoat används i organisk syntes av andra
kemikalier.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Håll borta från starka baser och oxidationsmedel. Ljuskänslig. Inkompatibel med reduktionsmedel, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1129-28-8
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00051437
InChI-nyckel YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517981
IUPAC-namn metyl-3-(brommetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3- (bromomethyl)benzoate
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Kokpunkt 115 °C (0,8 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 638569
Synonym methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.