missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-(bromomethyl)cyclobutanecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(bromomethyl)cyclobutanecarboxylate |
| CAS | 89892-95-5 |
| Molekylformel | C7H11O2Br |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-10-7(9)6-2-5(3-6)4-8/h5-6H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CC(C1)CBr |
| IUPAC-namn | methyl 3-(bromomethyl)cyclobutane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.07 |
| Formel vikt | 205.9942 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?