missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 3-(bromomethyl)cyclobutanecarboxylate, TRC

Produktkod. 30481917
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481917 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481917 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM297013100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 3-(bromomethyl)cyclobutanecarboxylate
CAS 89892-95-5
Molekylformel C7H11O2Br
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11BrO2/c1-10-7(9)6-2-5(3-6)4-8/h5-6H,2-4H2,1H3
LEDER COC(=O)C1CC(C1)CBr
IUPAC-namn methyl 3-(bromomethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 207.07
Formel vikt 205.9942
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.