Läs mer
Methyl 3-Bromopropionate-2,2,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-bromopropanoate-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 1219803-82-3 |
| Molekylformel | C4 D4 H3 Br O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Methyl 3-bromopropanoate-2,2,3,3-D4, 3-Bromopropanoic-2,2,3,3-d4 acid methyl ester, 3-Bromopropionic-2,2,3,3-d4 acid methyl ester, Methyl 3-bromopropionate-2,2,3,3-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.0258 |
| Formel vikt | 169.988 g/mol |
| Visa mer |