Läs mer
Methyl 3-bromopropionate, 97%
Produktkod. 11378985
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378985 25 g 25g
11388985 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14127.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3395-91-3 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Metyl-3-brompropionat användes vid syntes av spiroanelleratγ -laktoner, pinakoler och oöverträffade 3-(1-hydroxicykloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-oner. Det kan reagera med 2-metyl-1H-bensoimidazol för att få 1-(2-metoxikarbonyletyl)-2-metylbensimidazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl-3-bromopropionat användes vid syntes av spiroanelleratγ -laktoner, pinakoler och oöverträffade 3-(1-hydroxicykloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-oner. Det kan reagera med 2-metyl-1H-bensoimidazol för att få 1-(2-metoxikarbonyletyl)-2-metylbensimidazol.
Löslighet Oblandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3395-91-3
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00000250
InChI-nyckel KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, methyl ester, methyl beta-bromopropionate, 3-bromopropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromopropanoic acid methyl ester, unii-y803ch1p4w, beta-bromopropionic acid, methyl ester, methyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 76934
IUPAC-namn metyl-3-brompropanoat
LEDER COC(=O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromopropionate
Densitet 1.53
Kokpunkt 58°C to 60°C (12 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 25 g
Beilstein 1742949
Löslighetsinformation Immiscible in water.
Formel vikt 167.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.