Läs mer
Methyl 3-Bromopropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Bromopropionate |
| CAS | 3395-91-3 |
| Molekylformel | C4H7BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Bromopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Bromopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Bromopropanoate, Methyl beta-Bromopropionate, NSC 3705, beta-Bromopropionic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCBr |
| IUPAC-namn | methyl 3-bromopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167 |
| Formel vikt | 165.9629 |