Läs mer
Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at(-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at(-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate |
| Smältpunkt | 50°C to 51°C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 221.07 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Fast |