Läs mer
Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15470709
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470709 250 mg 250mg
15450709 1 g 1g
15460709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63813.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at(-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26137-08-6
Molekylformel C6H5BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 221.068
MDL-nummer MFCD00173839
InChI-nyckel PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
IUPAC-namn methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 50°C to 51°C
Färg White
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 221.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid