Läs mer
Metyl3-klor-3-oxopropionat, TRC
Produktkod. 30468808
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30468808 10 g
1 options
Product Code. 30468808 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM31674010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Chloro-3-oxopropionate
CAS 37517-81-0
Molekylformel C4H5ClO3
Kvantitet 10 g
Synonym (Carbomethoxy)acetyl chloride, (Methoxycarbonyl)acetyl chloride, 2-Methoxycarbonylacetyl chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanoyl chloride, Chlorocarbonylacetic acid methyl ester, Malonic acid chloride monomethyl ester, Malonic acid monomethyl ester chloride, Methyl (chlorocarbonyl)acetate, Methyl (chloroformyl)acetate, Methyl 2-(chlorocarbonyl)acetate, Methyl 2- (chloroformyl)acetate, Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate, Methyl 3-chloro-3-oxopropionate, Methyl malonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
LEDER COC(=O)CC(=O)Cl
IUPAC-namn Metyl-3-kloro-3-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 136.53
Formel vikt 135.9927