Läs mer
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499543
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499543 5 g 5g
11409553 25 g 25g
11419553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12389.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3964-57-6
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
MDL-nummer MFCD00016418
InChI-nyckel ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-chloro-4-hydroxy benzoate, methyl 3-chloro-4-hydroxy-benzoate, 3-chloro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, methyl3-chloro-4-hydroxybenzoate, acmc-1ah4x, methyl 3-chloro-4 hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxy-3-chlorobenzoate, methyl-4-hydroxy-3-chlorobenzoate
PubChem CID 77580
IUPAC-namn methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 104°C to 109°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2641291
Formel vikt 186.6
Procent renhet 98%