Läs mer
Methyl 3-chloro-4-methoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490983
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490983 10 g 10g
11400993 50 g 50g
11410993 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13356.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37908-98-8
Molekylformel C9H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 200.618
MDL-nummer MFCD00017188
InChI-nyckel PINQDVFQCCFACD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chloro-p-anisate, 3-chloro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl3-chloro-4-methoxybenzoate, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy-, methyl ester, methyl-3-chlor-anisat, acmc-1aehy, rarechem al bf 0700, methyl-3-chloro-4-methoxybenzoate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl anisole, 3-cl-4-ch3o-c6h3-cooch3
PubChem CID 123469
IUPAC-namn methyl 3-chloro-4-methoxybenzoate
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chloro-4-methoxybenzoate
Smältpunkt 93°C to 97°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2365816
Formel vikt 200.62
Procent renhet 98%