Läs mer
Metyl 3-klor-4-metylbenzoat, 95 %
Produktkod. 11475690
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475690 25 g 25g
11455690 1 g 1g
11465690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25933.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 56525-63-4 | C9H9ClO2 | 184,619 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56525-63-4
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD00205141
InChI-nyckel KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
IUPAC-namn metyl-3-klor-4-metylbensoat
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Smältpunkt 27 °C till 29 °C
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (10 mmHg)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 184.62
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.