missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metyl 3-klor-4-metylbensoat, Thermo Scientific™

Produktkod. p-4510631
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10682073

Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00703DA

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 56525-63-4
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
InChI-nyckel KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
IUPAC-namn metyl-3-klor-4-metylbensoat
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.62
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.