Läs mer
Metyl 3-klor-4-metylbensoat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682073
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682073 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10682073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00703DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 56525-63-4
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
InChI-nyckel KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
IUPAC-namn metyl-3-klor-4-metylbensoat
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.62
Procent renhet 97%