Läs mer
Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497126
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497126 5 g 5g
11487126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25444.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289039-85-6
Molekylformel C8H6ClIO2
Molekylvikt (g/mol) 296.488
MDL-nummer MFCD00673018
InChI-nyckel ZDSIXLJPASGHDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akhf, methyl 5-chloro-3-iodobenzoate, 3-chloro-5-iodo-benzoic acid methyl ester, 3-chloro-5-iodobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 24721134
IUPAC-namn metyl-3-klor-5-jodbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)I)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
Smältpunkt 41°C to 43°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 296.49
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.