Läs mer
Metyl 3-klorbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449317
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449317 25 g 25g
11459317 100 g 100g
11469317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21371.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-65-9 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-65-9
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00000592
InChI-nyckel XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
PubChem CID 17946
IUPAC-namn metyl-3-klorbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chlorobenzoate
Smältpunkt 20°C to 22°C
Densitet 1.227
Kokpunkt 99°C to 101°C (12 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 25 g
Beilstein 2045126
Merck Index 14,2123
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.