Läs mer
Metyl-3-(klorsulfonyl)-4-metoxibensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2705217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181122 1 g 1g
11336885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10181122 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00348DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 192323-12-9
Molekylformel C9H9ClO5S
Molekylvikt (g/mol) 264.68
MDL-nummer MFCD03407355
InChI-nyckel FKAIQWMEWVOGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, methyl 3-chlorosulfonyl-4methoxybenzoate, 2-chlorosulphonyl-4-methoxycarbonyl anisole, methyl 3-chlorosulfonyl-4-methyloxy benzoate, methyl-3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl benzenesulphonyl chloride, benzoic acid,3-chlorosulfonyl-4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2794613
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(OC)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(C(O)OCH3)S(Cl)O2
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn metyl-3-klorsulfonyl-4-metoxibensoat
Formel vikt 264.68
Procent renhet 97%