Läs mer
Metyl-3-(klorsulfonyl)-4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10601313
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10601313 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10601313 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03400DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS 306935-98-8
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H8ClF3O4S2
MDL-nummer MFCD02090166
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-chlorosulphonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-sulphonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-chloranylsulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate
InChI-nyckel QTEYQFWTRAYGTC-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn metyl 3-klorsulfonyl-4-fenyl-5-(trifluormetyl)tiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 384.77
PubChem CID 2778708
Formel vikt 384.78
Procent renhet 95%