Läs mer
Alfa Aesar™ Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 95%
Produktkod. 15465816
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465816 1 g 1g
15475816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465816 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H60521.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59337-92-7
Molekylformel C6H5ClO4S2
Molekylvikt (g/mol) 240.67
MDL-nummer MFCD00068160
InChI-nyckel PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
PubChem CID 2736733
IUPAC-namn methyl 3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 61°C to 64°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 240.68
Procent renhet 95%