Läs mer
metyl 3-klorsulfonyltiofen-2-karboxylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713157
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713157 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10713157 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00438DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
CAS 59337-92-7
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5ClO4S2
MDL-nummer MFCD00068160
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
InChI-nyckel PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn metyl-3-klorsulfonyltiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 240.67
PubChem CID 2736733
Formel vikt 240.68
Procent renhet 95%