Läs mer
Metyl 3-klorosulfonyltiofen-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30476617
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30476617 500 mg
1 options
Produktkod. 30476617 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM295655500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Molekylformel C6 H5 Cl O4 S2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
LEDER COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn Metyl 3-klorosulfonyltiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 240.68
Formel vikt 239.9318