Läs mer
Metyl 3-klorosulfonyltiofen-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30481690
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481690 1 g
1 options
Produktkod. 30481690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2956551G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Molekylformel C6 H5 Cl O4 S2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
LEDER COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn Metyl 3-klorosulfonyltiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 240.68
Formel vikt 239.9318