Läs mer
Alfa Aesar™ Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate, 97%
Produktkod. 11429686
Change view
Kvantitet:
1g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429686 1g 1g
1 options
Produktkod. 11429686 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B20224.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
CAS 88105-17-3
Kokpunkt 72°C to 74°C (0.2mmHg)
Molekylformel C6H5ClO2S
MDL-nummer MFCD00068135
Kvantitet 1g
Synonym methyl3-chlorothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloro-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, pubchem9775, acmc-20ai7j, rarechem al bf 1228, maybridge1_003830, buttpark 37\08-38
InChI-nyckel ZWKYYONTMGVPSP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(C=CS1)Cl
IUPAC-namn methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 176.614
PubChem CID 2777566
Formel vikt 176.62
Procent renhet 97%