missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-cyanoindole-4-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-cyanoindole-4-carboxylate |
| CAS | 939793-19-8 |
| Molekylformel | C11H8N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O2/c1-15-11(14)8-3-2-4-9-10(8)7(5-12)6-13-9/h2-4,6,13H,1H3 |
| LEDER | N#CC1=CNC2=CC=CC(C(OC)=O)=C12 |
| IUPAC-namn | methyl 3-cyano-1H-indole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.19 |
| Formel vikt | 200.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?