Läs mer
Methyl 3-Cyanoropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Cyanoropionate |
| CAS | 4107-62-4 |
| Molekylformel | C5H7NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Carbomethoxypropionitrile, 3-Cyanopropionic acid methyl ester, Methyl 3-Cyanopropanoate, Methyl beta-cyanopropionate, NSC 71943 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCC#N |
| IUPAC-namn | methyl 3-cyanopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.11 |
| Formel vikt | 113.0477 |