Läs mer
Metyl-3-cyklohexenkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15249786 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15249786 25 mL 25ml
15259786 100 mL 100ml
15269786 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15249786 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452860250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identificadores de productos químicos
CAS 6493-77-2
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00053266
InChI-nyckel IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
PubChem CID 96926
IUPAC-namn metylcyklohex-3-en-1-karboxylat
LEDER COC(=O)C1CCC=CC1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 185.0°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 140.18
Procent renhet 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.