Läs mer
Metyl 3-cyklopropylamino-2-(2,4-diklor-5-fluorobenzoyl)akrylat, Mikromol™
Produktkod. 30049560
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049560 25 mg
1 options
Produktkod. 30049560 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0018.240025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 3-cyklopropylamino-2-(2,4-diklor-5-fluorobenzoyl)akrylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
CAS 105392-26-5
Analyt- eller komponentnamn Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 Cl2 F N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro-α-[(cyclopropylamino)methylene]-5-fluoro-β-oxo-, methyl ester, Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
InChI formel InChI=1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3
LEDER COC(=O)C(=CNC1CC1)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn Metyl 3-(cyklopropylamino)-2-(2,4-diklor-5-fluorobenzoyl)prop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 332.1544
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 331,0178 g/mol