Läs mer
Metyl 3-dimetylamino-2-metylpropionat, 98 %
Produktkod. 11459336
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459336 250 g 250g
11439336 10 g 10g
11449336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19034.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 10205-34-2 | C7H16NO2 | 146,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10205-34-2
Molekylformel C7H16NO2
Molekylvikt (g/mol) 146.21
MDL-nummer MFCD00044842
InChI-nyckel DDLJXUCYCFDNCA-ZCFIWIBFSA-O
PubChem CID 112023
LEDER COC(=O)[C@H](C)C[NH+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate
Kokpunkt 152 °C till 154 °C
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 250 g
Beilstein 1755266
Synonym methyl 3-dimethylamino-2-methylpropanoate, methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate, methyl .beta.-dimethylaminoisobutyrate, methyl beta-dimethylamino isobutyrate, 3-dimethylamino-2-methylpropionic acid methyl ester, 3-dimethylamino-2-methyl-propionic acid methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-,methyl ester, propanoic acid, 3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester
IUPAC-namn [(2R)-3-metoxi-2-metyl-3-oxopropyl]dimetylazanium
Formel vikt 145.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.