Läs mer
Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 98%
Produktkod. 15437728
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437728 250 mg 250mg
15417728 1 g 1g
15427728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15437728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61219.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 403-01-0 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-01-0
Molekylformel C8H7FO3
Molekylvikt (g/mol) 170.14
MDL-nummer MFCD00215838
InChI-nyckel IYUSGKSCDUJSKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7019368
IUPAC-namn methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl3-fluoro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, acmc-1ajcc, methyl 3-fluoro-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid,3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester
Formel vikt 170.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.