Läs mer
Metyl-3-fluor-4-metoxibensoat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11319985
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319985 10 g 10g
11329985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31994.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-30-2
Molekylformel C9H9FO3
Molekylvikt (g/mol) 184.17
MDL-nummer MFCD00215839
InChI-nyckel MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-fluoro-4-methyloxy benzoate, 3-fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, pubchem3569, acmc-1ck9v, rarechem al bf 0055, #
PubChem CID 592848
IUPAC-namn metyl-3-fluor-4-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(F)=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Smältpunkt 69 °C till 73 °C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 184.17
Procent renhet 95%