Läs mer
Metyl 3-fluor-4-nitrobenzoat, 97 %
Produktkod. p-7055962
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491989 5 g 5g
15401999 25 g 25g
15411999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64688.06
CAS: 185629-31-6 | C8H6FNO4 | 199,137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185629-31-6
Molekylformel C8H6FNO4
Molekylvikt (g/mol) 199.137
MDL-nummer MFCD08444027
InChI-nyckel FKMZNQQOPCCUTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 592761
IUPAC-namn metyl-3-fluor-4-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
Kvantitet 5 g
Beilstein 10657755
Synonym methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro-, methyl ester, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem15965, acmc-209en1, ksc495e5t, methyl 3-fluro-4nitrobenzoate
Formel vikt 199.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.