Läs mer
Methyl 3-fluorophenylacetate, 98%
Produktkod. 10469242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10469242 5 g Glasflaska 5g
10307561 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10469242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351090050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64123-77-9 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64123-77-9
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.17
MDL-nummer MFCD03093288
InChI-nyckel OXYLCGRXCQARQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-fluorophenyl acetate, methyl 3-fluorophenylacetate, methyl3-fluorophenylacetate, methyl 3-fluorophenyl acetate, 3-fluorobenzeneacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3-fluoro-, methyl ester, 3-fluorophenylacetic acid methyl ester, 3-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 3-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, 2-3-fluorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2734108
IUPAC-namn metyl-2-(3-fluorfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-fluorophenylacetate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH2CO2H
Brytningsindex 1.4870 to 1.489
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.