Läs mer
Methyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30942714
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30942714 1 g 1g
30934547 250 mg 250mg
30939035 10 g 10g
30934857 5 g 5g
30941353 100 g 100g
30939668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30942714 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1386611g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
CAS 24589-99-9
Molekylformel C9H8O4
MDL-nummer MFCD01661473
Kvantitet 1 g
LEDER COC(=O)C1=CC(C=O)=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Procent renhet 97%