Läs mer
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate |
| CAS | 1205514-72-2 |
| Molekylformel | C10H10O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7-3-8(6-11)5-9(4-7)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC(C)=CC(C=O)=C1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-formyl-5-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.185 |
| Formel vikt | 178.063 |