Läs mer
Methyl 3-formylbenzoate, 98%
Produktkod. 10364602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10364602 1 g Glasflaska 1g
10633773 5 g Glasflaska 5g
11935111 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10364602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52178-50-4 | C9H8O3 | 164.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52178-50-4
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00189379
InChI-nyckel UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxybenzaldehyde, methyl m-formylbenzoate, benzoic acid, 3-formyl-, methyl ester, 3-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-3-formylbenzoate, pubchem12631, m-carbomethoxybenzaldehyde, methyl 3-formyl-benzoate, methyl 3-methanoylbenzoate, acmc-1am8j
PubChem CID 639145
IUPAC-namn metyl-3-formylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-formylbenzoate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 48.0°C to 55.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.