Läs mer
methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate |
| CAS | 50738-62-0 |
| Molekylformel | C9H14O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CCCC(C1)C=O |
| IUPAC-namn | methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.0943 |